860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 860905P, powder
Sinónimos:
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860905P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
Clave InChI
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)