860778C
Avanti
18:0 Dibromo MG (S-isomer)
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1-(9,10-Dibromostearoyl)-sn-glycerol
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
mol peso
516.35 g/mol
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (860778C-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL in chloroform (860778C-25MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](O)([H])COC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable