Merck
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Seleccione un Tamaño
10 MG
1270,00 €
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1270,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H71NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
565.95
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
deuterated lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Clave InChI
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
Aplicación
C22 Ceramide (d14:1/22:0) has been used as a standard for measuring sphingomyelins and ceramides through a multiple reaction monitoring (MRM) method by ultrafast-liquid chromatography (UFLC)-mass spectrometry (MS).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of ER stress on sphingolipid levels and apoptotic pathways in retinal pigment epithelial cells
Afcsar E, et al.
Redox Biology, 101430-101430 (2020)