860665P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P, powder
Sinónimos:
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol
Seleccione un Tamaño
283,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
283,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860665P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860665P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\CCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h4-5,14-15,17-18,20-21H,2-3,6-13,16,19H2,1H3/b5-4-,15-14+
Clave InChI
KWDXKYNWAKMLKK-YQMRQDNGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)