860646P
Avanti
C18 Ceramide (d17:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P, powder
Sinónimos:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
Seleccione un Tamaño
747,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
747,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860646P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Clave InChI
KGEXFGDEDXQZLQ-QKSCFGQVSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)