Merck
860563P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563P, powder
Sinónimos:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H89N4O10PS
Número de CAS:
Peso molecular:
945.28
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860563P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860563P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Categorías relacionadas
Aplicación
18:1-12:0 Biotin PC is suitable for use in the preparation of liposomes.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Visite la Librería de documentos
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)