Merck
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
Sinónimos:
N-biotinyl-dodecanoic acid
Seleccione un Tamaño
5 MG
158,00 €
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
158,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H39N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
441.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
Clave InChI
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860557P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)