Merck
860556C
Avanti
18:1-12:0 Biotin DG
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
Sinónimos:
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol
Seleccione un Tamaño
1 MG
626,00 €
626,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
626,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H77N3O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
780.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
626,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (860556C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860556C
concentración
1 mg/mL (860556C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](CO)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H77N3O7S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-20-23-30-40(49)52-34-36(33-47)53-41(50)31-24-21-18-15-13-16-19-22-27-32-44-39(48)29-26-25-28-38-42-37(35-54-38)45-43(51)46-42/h9-10,36-38,42,47H,2-8,11-35H2,1H3,(H,44,48)(H2,45,46,51)/b10-9-/t36-,37-,38-,42-/m0/s1
Clave InChI
DPGSXRFXXINSBQ-QYFPMEDBSA-N
Descripción general
18:1-12:0 Biotin DG or 1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycerol is a triglyceride derivative wherein aminododecyl forms an amide bond with biotin to yield a biotinylated triglyceride.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860556C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leslie A McCauliff et al.
eLife, 8 (2019-10-04)
Unesterified cholesterol accumulation in the late endosomal/lysosomal (LE/LY) compartment is the cellular hallmark of Niemann-Pick C (NPC) disease, caused by defects in the genes encoding NPC1 or NPC2. We previously reported the dramatic stimulation of NPC2 cholesterol transport rates to