860552P
Avanti
Biotin S1P
Avanti Research™ - A Croda Brand 860552P, powder
Sinónimos:
omega-biotinyl D-erythro-sphingosine-1-phosphate
Seleccione un Tamaño
513,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
513,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860552P-100ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860552P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C28H53N4O7PS/c29-22(20-39-40(36,37)38)24(33)16-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-30-26(34)18-14-13-17-25-27-23(21-41-25)31-28(35)32-27/h12,16,22-25,27,33H,1-11,13-15,17-21,29H2,(H,30,34)(H2,31,32,35)(H2,36,37,38)/b16-12+/t22-,23-,24+,25-,27-/m0/s1
Clave InChI
JHROEHVYJZWKKP-RPRIXWAOSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)