860464P
Avanti
N-C24:1-deoxysphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860464P, powder
Sinónimos:
N-nervonoyl-1-deoxysphinganine (m18:0/24:1)
Seleccione un Tamaño
360,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
360,00 €
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860464P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860464P
tipo de lípido
sphingolipids
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Clave InChI
XBNZFPFCTSJHRI-FIIAPBGQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)