Merck
860454P
Avanti
18:0 PA-d70
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Seleccione un Tamaño
10 MG
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1100,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H6O8PNaD70
Número de CAS:
Peso molecular:
797.41
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
1 ea of 10 mg (860454P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=
Descripción general
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (18:0 PA-d70) is a deuterated phosphatidic acid wherein 70 protons in distearoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a phospholipid located in the membrane.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidic acid (PA) plays an important role in signal transduction and membrane trafficking. It is also associated with cytoskeletal rearrangement and secretion. PA acts as an intermediate to produce storage and membrane lipids.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Signaling functions of phosphatidic acid
Wang X, et al.
Progress in Lipid Research, 45(3), 250-278 (2006)