Merck
860452P
Avanti
16:0 PA-d62
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
1100,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H6O8PNaD62
Número de CAS:
Peso molecular:
733.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
Descripción general
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (16:0 PA-d62) is a deuterated phosphatidic acid wherein 62 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a membrane phospholipid and constitutes about 1-2 % of the total phospholipid in cells.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidic acid (PA) is associated with the synthesis of structural phospho- and glycolipids within the plastids and endoplasmic reticulum (ER).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860452P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phosphatidic acid: an emerging plant lipid second messenger
Munnik T
Trends in Plant Science, 6(5), 227-233 (2001)