860409C
Avanti
9-PAHSA-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
Sinónimos:
9-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (860409C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860409C-500ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860409C
concentración
0.5 mg/mL (860409C-500ug)
1 mg/mL (860409C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCCCCCC(O)=O
Descripción general
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash