860397P
Avanti
16:0-d31 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 860397P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-d31-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1190,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860397P-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860397P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1/i1D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2
Clave InChI
ASWBNKHCZGQVJV-NMMBEXRYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)