860376P
Avanti
18:0 aminoethyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
18:0 aminoethyl PC, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
Seleccione un Tamaño
202,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
202,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)