Key Documents
860129W
Avanti
C18:0-d7 Fuc-GM1 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
Sinónimos:
C18:0-d7 Fuc-GM1 Ganglioside ((Fuca1,2)Galb1,3GalNAcb1,4(Neu5Aca2,3)Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C79H134D7N3O35
Peso molecular:
1700.01
Código UNSPSC:
12352211
origen biológico
synthetic
Análisis
≥99% (TLC)
formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 100 μg (860129W-100UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicación
Lipids research
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860129W-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup