860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research™ - A Croda Brand 860064P, powder
Sinónimos:
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
Seleccione un Tamaño
288,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
288,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860064P
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
Clave InChI
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)