857410P
Avanti
IG7
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
158,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
158,00 €
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
Clave InChI
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)