857372P
Avanti
VU0285655-1
N-{2-[4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)decan-8-yl]ethyl}quinoline-3-carboxamide, powder
Sinónimos:
APV; VU0285655-1
Seleccione un Tamaño
201,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
201,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (857372P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857372P
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=CN=C(C=CC=C2)C2=C1)NCCN(CC3)CCC43N(C5=CC=CC=C5)CNC4=O
InChI
1S/C25H27N5O2/c31-23(20-16-19-6-4-5-9-22(19)27-17-20)26-12-15-29-13-10-25(11-14-29)24(32)28-18-30(25)21-7-2-1-3-8-21/h1-9,16-17H,10-15,18H2,(H,26,31)(H,28,32)
Clave InChI
WJOCDBUFEUKYNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)