Merck
855575C
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:0/0:0)
Seleccione un Tamaño
200 MG
193,00 €
1 G
523,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
193,00 €
1 G
523,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H46NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
467.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (855575C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855575C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (855575C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (855575C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 855575C
concentración
10 mg/mL (855575C-25mg)
25 mg/mL (855575C-1g)
25 mg/mL (855575C-200mg)
25 mg/mL (855575C-500mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Clave InChI
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
Aplicación
14:0 Lyso PC has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions.[1] It has also been used to engineer collagen hydrogels and examine the in vitro release profiles of fluorescently labeled or computed tomography (CT) contrast biomolecules.[2]
Envase
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (855575C-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (855575C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855575C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855575C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Baasanjav Uranbileg et al.
Scientific reports, 9(1), 16578-16578 (2019-11-14)
Cauda equina compression (CEC) is a major cause of neurogenic claudication and progresses to neuropathic pain (NP). A lipid mediator, lysophosphatidic acid (LPA), is known to induce NP via the LPA1 receptor. To know a possible mechanism of LPA production
Norimichi Nagano et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 42(11), 1926-1935 (2019-11-07)
Elevated intraocular pressure (IOP) is the major cause of glaucoma, which is the second leading cause of blindness. However, current glaucoma treatments cannot completely regulate IOP and progression of glaucoma. Our group recently found that autotaxin (ATX) activity in human
Gregory Vernier et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 18(9), 1882-1895 (2009-07-18)
Proteolytically activated Protective Antigen (PA) moiety of anthrax toxin self-associates to form a heptameric ring-shaped oligomer (the prepore). Acidic pH within the endosome converts the prepore to a pore that serves as a passageway for the toxin's enzymatic moieties to
Reinhard Zeisig et al.
Cancer gene therapy, 10(4), 302-311 (2003-04-08)
To improve liposomal gene transfer we investigated the influence of membrane-interacting alkylphospholipids (APLs) on gene transfer efficiency in vitro and in vivo using the LacZ reporter gene and the cytosine deaminase (CD) suicide gene. Liposomes were first optimized concerning the
Christoph Göbl et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(13), 4717-4724 (2010-03-17)
The interaction with biological membranes is of functional importance for many peptides and proteins. Structural studies on such membrane-bound biomacromolecules are often carried out in solutions containing small membrane-mimetic assemblies of detergent molecules. To investigate the influence of the hydrophobic
Artículos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn