Merck
850851C
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, chloroform
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H76NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
705.99
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850851C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850851C
concentración
10 mg/mL (850851C-25mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
Clave InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Aplicación
16:0 Monomethyl PE has been used as an internal calibration standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the extraction of phospholipids in foods and tissues.[1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850851C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 911, 170-179 (2012)