850535O
Avanti
9.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(9Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
Seleccione un Tamaño
223,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
223,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
oil
mol peso
328.49 g/mol
envase
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850535O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850535O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850535O-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850535O-25mg))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnicas
protein sequencing: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h7-8,18,20-21H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
Clave InChI
KVYUBFKSKZWZSV-FPLPWBNLSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)