Merck
850372C
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinónimos:
PC(23:0/23:0)
Seleccione un Tamaño
25 MG
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
136,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H108NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
930.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850372C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850372C
concentración
10 mg/mL (850372C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
Clave InChI
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Phosphatidylcholine (PC), an endogenous lipid, found in the secretion of bile[1] is ubiquitously present in the tissues of animals.[2]
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Aplicación
23:0 PC may be used:
  • in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)[3]
  • as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma[4]
  • as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
High or low level of phosphatidylcholine (PC) can affect energy metabolism in several organelles.[6]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850372C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lipids II: Phospholipids, Glycosphingolipids, and Cholesterol
Essentials of Medical Biochemistry, 299-320 (2015)
Improving bioavailability of nutraceuticals by nanoemulsification
Nutraceuticals, 4, 481-534 (2016)
Dongmei Lu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1563(1-2), 45-52 (2002-05-15)
Although double-stranded DNA (dsDNA) has been shown to bind to zwitterionic lipids, it has been reported that this association is stronger for disordered (L(alpha)) phase lipids than for well-ordered (L(beta)) lipids. In this work, the interaction of single-strand phosphorothioate oligonucleotides
Joseph P Argus et al.
Journal of lipid research, 58(2), 460-468 (2016-12-16)
Stable isotope labeling has become an important methodology for determining lipid metabolic parameters of normal and neoplastic cells. Conventional methods for fatty acid and cholesterol analysis have one or more issues that limit their utility for in vitro stable isotope-labeling
S Imhasly et al.
BMC veterinary research, 11, 252-252 (2015-10-09)
The transition period of dairy cows, around parturition and the onset of lactation, involves endocrine and metabolic changes to compensate for an increased energy requirement aggravated by reduced feed intake. Transition cows adjust to the resulting negative energy balance with