Merck
850185P
Avanti
08:0 PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
PIP2[4′,5′](8:0/8:0); 110665
Seleccione un Tamaño
100 μG
107,00 €
500 μG
430,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
107,00 €
500 μG
430,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H58N3O19P3
Número de CAS:
Peso molecular:
797.66
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850185P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850185P-500ug))
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H49O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36;;;/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36);3*1H3/t17-,20-,21+,22+,23-,24-
Clave InChI
FRWPUPUJRUQWKA-OZTQGENFSA-N
Descripción general
Aunque el PI(4,5)P2 es un componente menor de las membranas celulares, desempeña un papel fundamental como sustrato para una serie de proteínas de señalización importantes. El PI(4,5)P2 es un intermediario en la vía IP3/DAG donde es hidrolizado por la fosfolipasa C para liberar a los segundos mensajeros inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El PI(4,5)P2 es también un sustrato de la PI 3-cinasa donde es fosforilado a PI(3,4,5)P3, un activador de componentes de señalización posteriores como la proteína cinasa AKT. El derivado dioctanoilo del PI(4,5)P2 es más hidrosoluble que sus equivalentes de cadena larga.
Aplicación
El 08:0 PI(4,5)P2 es adecuada para utilizar con el fin de identificar su sitio de unión en el N terminal del receptor de potencial de receptor transitorio vaniloide 4 (TRPV4 N).[1] Se ha utilizado en un ensayo de unión in vitro para determinar la unión de los receptores con actividad cinasa acoplados a la proteína G (GRK) y los receptores β2-adrenérgicos (β2AR).[2]
Envase
Vial ámbar de 2 ml para suero con tapón y tapa de engarce (850185P-100ug)
Vial ámbar de 2 ml para suero con tapón y tapa de engarce (850185P-500ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structural Basis of TRPV4 N Terminus Interaction with Syndapin/PACSIN1-3 and PIP2
Goretzki B, et al.
Structure, 26(12), 1583-1593 (2018)
Peter Y Mercredi et al.
Journal of molecular biology, 428(8), 1637-1655 (2016-03-20)
Assembly of HIV-1 particles is initiated by the trafficking of viral Gag polyproteins from the cytoplasm to the plasma membrane, where they co-localize and bud to form immature particles. Membrane targeting is mediated by the N-terminally myristoylated matrix (MA) domain
Tao Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(9), 6028-6040 (2014-01-17)
In β-cells, syntaxin (Syn)-1A interacts with SUR1 to inhibit ATP-sensitive potassium channels (KATP channels). PIP2 binds the Kir6.2 subunit to open KATP channels. PIP2 also modifies Syn-1A clustering in plasma membrane (PM) that may alter Syn-1A actions on PM proteins
Structural and functional analysis of a beta2-adrenergic receptor complex with GRK5
Komolov KE, et al.
Cell, 169(3), 407-421 (2017)
Scott B Hansen et al.
Nature, 477(7365), 495-498 (2011-08-30)
The regulation of ion channel activity by specific lipid molecules is widely recognized as an integral component of electrical signalling in cells. In particular, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP(2)), a minor yet dynamic phospholipid component of cell membranes, is known to regulate