Merck
840012C
Avanti
Heart CA
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Cardiolipin (Heart, Bovine) (sodium salt)
Seleccione un Tamaño
25 MG
157,00 €
50 MG
269,00 €
100 MG
450,00 €
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
157,00 €
50 MG
269,00 €
100 MG
450,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
157,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2 mL (840012C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840012C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840012C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL (840012C-25mg)
25 mg/mL (840012C-100mg)
25 mg/mL (840012C-50mg)
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO[P](=O)([O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C81H142O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-92-79(84)66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2;;/h21-28,33-40,75-77,82H,5-20,29-32,41-74H2,1-4H3,(H,87,88)(H,89,90);;/q;2*+1/p-2/b25-21-,26-22-,27-23-,28-24-,37-33-,38-34-,39-35-,40-36-;;/t76-,77-;;/m1../s1
Clave InChI
ZGSPNIOCEDOHGS-LBOJVHLDSA-L
Descripción general
Cardiolipin is a phospholipid found in the inner membrane of the mitochondria. It is synthesized from phosphatidylglycerol and cytidinediphosphate-diacylglycerol.[1] It consists of two phosphatidyl residues, which are linked by a glycerol group.[2]
Aplicación
Heart CA has been used in the Mycobacterium lipid extraction and in β- Hexosaminidase release and calcium mobilization assays.[3] It maybe used for liposome synthesis[4]. It may also be used as a lipid standard for the in situ analysis and characterization of cardiolipins.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cardiolipin is involved in maintaining the structure and function of the mitochondria. It also serves as a co-factor for stimulating mitochondrial enzymes and mediates mitochondrial apoptosis. Cardiolipin is associated with the oxidative phosphorylation system for the adenine triphosphate (ATP) synthesis in the inner membrane of the mitochondria.[1] Deficiency of cardiolipin is associated with variation of mitochondrial membrane structure and function. It is also associated with Barth syndrome.[2][1]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840012C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840012C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840012C-50mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cardiolipin, the heart of mitochondrial metabolism
Houtkooper R H and Vaz F M
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(16), 2493-2506 (2008)
Direct MALDI-MS analysis of cardiolipin from rat organs sections
Wang Hay-Yan J, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 18(3), 567-577 (2007)
Cardiolipin stabilizes respiratory chain supercomplexes
Pfeiffer K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(52), 52873-52880 (2003)
Mitochondrial translocation of alpha-synuclein is promoted by intracellular acidification
Cole NB, et al.
Experimental Cell Research, 314(10), 2076-2089 (2008)
Mycobacterial Lipids Induce Calcium Mobilization and Degranulation of Mast Cells
Torres-Atencio I, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 198(6), 813-816 (2018)