Documentos clave
810603C
Avanti
16:0-10 Doxyl PC
Avanti Research - A Croda Brand 810603C
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-stearoyl-(10-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
1 MG
754,00 €
754,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
754,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C46H90N2O10P
Número de CAS:
Peso molecular:
862.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.12
754,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810603C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810603C
concentración
1 mg/mL (810603C-1mg)
tipo de lípido
ESR probes
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Avanti′s nitroxide spin product listing is a group of compounds designed to act as membrane probes. A variety of positions down the hydrophobic chain are labeled with the nitroxide functional groups to allow probing the membrane at various depths. These compounds have been synthesized from 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-3-phosphocholine with the product being purified by column chromatography. Various n-doxyl phosphocholines have been recently used as biophysical tools to elucidate membrane trafficking with phosphatidylinositol transfer proteins and as fluorescent quenchers in lipid bilayer structural studies.[1][2]
Phosphocholine is considered as a precursor molecule. It is formed during the breakdown of phosphatidylcholine metabolism.[3]
Aplicación
16:0-10 Doxyl PC may be used in vesicles for quenching PT-(1–46)F4W fluorescence.[4] It may also be used in vesicles to check the fluorescence emission spectra in order to measure the penetration depth of the peptides′ tryptophan residues in lipid bilayer.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphatidylcholine (PC) lowers the levels of cholesterol and triglycerides.[6]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810603C-1mg)
Nota de preparación
Product use: To prevent aggregation, prepare water-based solutions of 2 mM stock solutions of n-DOXYL PCs and store in plastic. Dilute stock solutions to 0.03- 0.1 mM solutions for EPR studies.[7] For liposome preparations in fluorescent quenching measurements, dissolve the doxyl lipid in 150 μl absolute ethanol for a concentration of 40.3 mM [2], Additional supplemental information.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biology-cancer metabolic phenotype
NMR Metabolomics in Cancer Research, 15-138 (2013)
Q Wang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1324(1), 69-75 (1997-02-21)
The N-terminal signal sequence of glucitol permease of Escherichia coli (Gut22: MIETITPGAVWFIGLFQKGGEC) and its analog (Gut22Ana: MIETITHGAEWFIGLFQKGGEC) were synthesized. The analog had a Pro residue substituted for the His at the 7th position of Gut22 and a Val residue substituted
L A Falls et al.
The Journal of biological chemistry, 276(26), 23895-23902 (2001-04-20)
The hydrophobic omega-loop within the prothrombin gamma-carboxyglutamic acid-rich (Gla) domain is important in membrane binding. The role of this region in membrane binding was investigated using a synthetic peptide, PT-(1-46)F4W, which includes the N-terminal 46 residues of human prothrombin with
Insight into antibody combining sites using nuclear magnetic resonance and spin label haptens
McConnell HM
Advances in Protein Chemistry, 49, 135-148 (1996)
ESR of spin-labeled bacteriophage M13 coat protein in mixed phospholipid bilayers
de Jongh HH
Biochimica et Biophysica Acta, 1024, 82-88 (1990)