Merck
810307C
Avanti
TopFluor-SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
TopFluor-SOBRAC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H41BBrF2N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
596.36
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
250 μg/mL in chloroform
aplicaciones
microbiology
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC1=C2[N+]([B-](F)(F)N3C1=C(C)C=C3C)=C(C)C=C2C
Categorías relacionadas
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (810307C-250UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable