Documentos clave
810213P
Avanti
C12-NBD Sphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 810213P, powder
Sinónimos:
N-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sphinganine
Seleccione un Tamaño
810213P-500UG
145,00 €
810213P-1MG
256,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
810213P-500UG
145,00 €
810213P-1MG
256,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H63N5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
661.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 50 μg (810213P-50ug)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810213P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
C12-Sphinganine is an active derivative of sphinganine (dihydrosphingosine), with C12 being the number of carbon atoms in the acyl residue.[1] C12-NBD Sphinganine is an omega fatty acid labeled fluorescent sphingolipid.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810213P-50ug)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Karin Thevissen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(13), 3728-3730 (2008-06-06)
The minimal fungicidal concentration (MFC) of dihydrosphingosine (DHS), phytosphingosine (PHS), and five short-chain DHS derivatives was determined for Candida albicans and Candida glabrata. In this respect, a C15- and a C17-homologue of DHS showed a 2- to 10-fold decreased MFC