Documentos clave
791274P
Avanti
16:0 PE-DTPA (Gd)
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt), powder
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt); DPPE-DTPA (Gd)
Seleccione un Tamaño
5 MG
192,00 €
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
192,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H98GdN6O17P
Número de CAS:
Peso molecular:
1255.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (791274P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 791274P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
16:0 PE-DTPA (Gd) may be used in the preparation of gadolinium-diethylenetriaminepentaacetic (Gd-DTPA)-loaded mannosylated liposomes.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (PE-DTPA) along with Gd-DTPA, an imaging reagent exhibit high molecular relaxivity and enhance spin-lattice" relaxation time (T1WI) contrast for magnetic resonance imaging (MRI).[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791274P-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mannose-coated gadolinium liposomes for improved magnetic resonance imaging in acute pancreatitis
Tian B, et al.
International journal of nanomedicine, 12, 1127-1127 (2017)