790427C
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
Sinónimos:
1,2-dihexanoyl-d22-sn-glycero-3-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
163,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
163,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (790427C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427C
concentración
10 mg/mL (790427C-10mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as bicelles for lipid in HN-HN nuclear overhauser enhancement (NOE) detection[4]
- as an internal standard in residual algal suspension for liquid chromatography-mass spectrometry analysis (LC-MS/MS)[5]
- to produce bicelles to investigate C-peptide and membrane interaction by diffusion nuclear magnetic resonance (NMR) and 2D total correlation spectroscopy (TOCSY)[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)