Merck
700250P
Avanti
Taurodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H44NNaO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
521.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
envase
package of 1 × 5 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
Clave InChI
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700250P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)