Merck
700188P
Avanti
14-dehydro zymostenol
powder
Sinónimos:
14-dehydro zymostenol, Cholesta-8(9),14-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O
Número de CAS:
Peso molecular:
384.64
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg (700188P-1MG)
package of 1 × 5 mg (700188P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@]1(CC2)C(C3=C2[C@]4(C)C(CC3)C[C@@H](O)CC4)=CCC1C(CCCC(C)C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h12,18-21,23,28H,6-11,13-17H2,1-5H3/t19?,20?,21-,23?,26-,27+/m0/s1
Clave InChI
AWBZPJQUWZBRII-BTEGJBIDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700188P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)