Documentos clave
700184M
Avanti
desmosterol (D6) ester
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriocholesta-5,24-dien-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Sinónimos:
111014
Seleccione un Tamaño
1 MG
192,00 €
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
192,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H70D6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
655.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
methylene chloride solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (700184M-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700184M
concentración
1 mg/mL (700184M-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Desmosterol is a precursor of cholesterol synthesis and the enzyme 24-dehydrocholesterol reductase catalyzes this step.[1] It lacks a double bond between C24 and C25, which is present in cholesterol.[1] Desmosterol is the major brain sterol[2] and is localized in spermatozoa membrane and astrocytes.[1] Desmosterol (D6) ester is a deuterated desmosterol with octadecanoic acid.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Desmosterol is a liver X receptor (LXR) agonist[2] and it regulates inflammatory signaling in macrophages.[3] Desmosterol accumulates during impairment of 24-dehydrocholesterol reductase enzyme thereby leading to desmosterolosis.[1] It is a potential therapeutic target for treating the neurodegenerative disorder.[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700184M-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Saara Vainio et al.
The Journal of biological chemistry, 281(1), 348-355 (2005-10-27)
Desmosterol is an immediate precursor of cholesterol in the Bloch pathway of sterol synthesis and an abundant membrane lipid in specific cell types. The significance of the difference between the two sterols, an additional double bond at position C24 in
Maurice Jansen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(3), 865-870 (2012-12-12)
The brain is the most cholesterol-enriched tissue in the body. During brain development, desmosterol, an immediate precursor of cholesterol, transiently accumulates up to 30% of total brain sterols. This massive desmosterol deposition appears to be present in all mammalian species
Phillip A Wages et al.
Journal of lipid research, 59(10), 1916-1926 (2018-08-09)
Regulating blood cholesterol (Chol) levels by pharmacotherapy has successfully improved cardiovascular health. There is growing interest in the role of Chol precursors in the treatment of diseases. One sterol precursor, desmosterol (Des), is a potential pharmacological target for inflammatory and