Documentos clave
700167P
Avanti
18:1 stigmasteryl glucose
6-O-oleoyl-stigmasteryl-β-D-glucose, powder
Sinónimos:
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] stigmasterol
Seleccione un Tamaño
1 MG
163,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
163,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H90O7
Número de CAS:
Peso molecular:
839.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700167P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700167P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
18:1 stigmasteryl glucose comprises 18:0 (oleic) acyl group at the C6 position in the glucose molecule and is an acyl steryl glucoside (ASG).[1] 18:1 (oleic) is a major ASG in Arabidopsis.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mutation in UDP-glucose:sterol glucosyltransferase (UGT) enzymes deplete the 18:1 (oleic) and other acyl steryl glucoside (ASG) levels.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700167P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kathrin Schrick et al.
Lipids, 47(2), 185-193 (2011-08-11)
Establishment of sensitive methods for the detection of cellular sterols and their derivatives is a critical step in developing comprehensive lipidomics technology. We demonstrate that electrospray ionization tandem (triple quadrupole) mass spectrometry (ESI-MS/MS) is an efficient method for monitoring steryl
Daniel F Stucky et al.
Journal of experimental botany, 66(1), 189-201 (2014-10-16)
Steryl glucosides (SG) are abundant steroid conjugates in plant membranes. Beyond structural roles in lipid bilayers, functions in sugar transport, storage, and/or signalling are predicted. UDP-glucose:sterol glucosyltransferase 80A2 (UGT80A2) and UGT80B1, which share similarity to fungal counterparts, are implicated in