Documentos clave
700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Sinónimos:
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] sitosterol; 18:1 sitosteryl glucose
Seleccione un Tamaño
1 MG
163,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
163,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H92O7
Número de CAS:
Peso molecular:
841.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700166P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
Clave InChI
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N
Descripción general
Sitoindoside-II is an acyl steryl glycoside present in M. paradisiaca (banana) fruits.[1] It is also isolated from the chicory plant, Cichorium intybus L. Sitoindoside-II is a fatty acid ester of steroidal glucopyranoside.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700166P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dinara Satmbekova et al.
Natural product research, 32(11), 1343-1347 (2017-06-21)
Cichorium intybus L. (Asteraceae family) is a world-wide grown plant known as chicory. In traditional medicine, this plant is used as diuretic, anti-inflammatory, digestive, cardiotonic and liver tonic. Chromatographic purification of the supercritical fluid extract of aerial parts of C.
R O Vilhena et al.
Journal of ethnopharmacology, 254, 112666-112666 (2020-02-23)
The Musa x paradisiaca L. inflorescence, known as banana blossom or banana heart, is used in traditional medicine for the treatment of diabetes mellitus. The aim of the study was to investigate the antidiabetic activity of aqueous extracts and fractions