700148P
Avanti
sitosterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 700148P, powder
Sinónimos:
(24-ethyl)-heptadeuteriostigmast-5-en-3β-ol
Seleccione un Tamaño
450,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
450,00 €
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700148P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700148P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)