Documentos clave
700117P
Avanti
zymostenol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700117P, powder
Sinónimos:
zymostenol-d7
Seleccione un Tamaño
1 MG
791,00 €
791,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
791,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39D7O
Número de CAS:
Peso molecular:
393.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
791,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700117P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700117P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Zymostenol is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL).[1] It acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP).[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700117P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)