700085P
Avanti
diosgenin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
3β-hydroxy-5-spirostene; nitogenin
Seleccione un Tamaño
52,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
52,10 €
Productos recomendados
descripción
(3β,25R)-spirost-5-en-3-ol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 100 mg (700085P-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)C5CC1
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)