700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
110893
Seleccione un Tamaño
1890,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1890,00 €
Productos recomendados
descripción
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
Clave InChI
CHGIKSSZNBCNDW-SWCUYMAQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)