700057P
Avanti
22(S)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5-cholestene-3β,22-diol; 22-hydroxycholest-5-en-3-ol
Seleccione un Tamaño
245,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
245,00 €
Productos recomendados
descripción
cholest-5-ene-3β,22(S)-diol
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (700057P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H]([C@@H](O)CCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
Clave InChI
RZPAXNJLEKLXNO-QUOSNDFLSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)