700044P
Avanti
7β-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
cholest-5-ene-3b,7b-diol(d7)
Seleccione un Tamaño
450,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
450,00 €
descripción
cholest-5-en-3β,7β-diol-d7
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700044P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as cholesterol oxidation product for mass spectroscopy analysis[2]
- as an internal standard for spiking white adipose tissue and plasma samples for mass spectroscopy analysis[3]
- as an internal standard working solution in gas chromatography- triple-quadrupole mass spectrometry[4]
- as an isotopically labeled internal standard in tandem mass spectroscopy analysis for plasma sterol quantification[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)