690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
PIP Mixture
Seleccione un Tamaño
190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
190,00 €
Productos recomendados
Formulario
chloroform:methanol:water
envase
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
temp. de almacenamiento
2-30°C
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)