Merck
330720C
Avanti
15:0-18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H82NO13P
Número de CAS:
Peso molecular:
840.07
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Análisis
>99% (TLC)
formulario
chloroform solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
lipidomics
metabolomics
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330720C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable