Merck
330275W
Avanti
Glycolithocholic acid-D4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H39D4NO4
Peso molecular:
437.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Análisis
>99% (MS)
formulario
methanol solution
envase
package of 1 × 100 μg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
100 μg/mL in methanol
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330275W-100UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C