330275P
Avanti
Glycolithocholic acid-d4
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x1 mg (330275P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable