Merck
330257P
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5β;-cholanic acid-3α;,12α;-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H36D4O4
Peso molecular:
396.60
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Análisis
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1x5 mg (330257P-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330257P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable