300216AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 5
Avanti Research™ - A Croda Brand
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
grupo funcional
(Sphingolipid)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Características y beneficios
1) Add 1-mL of ethanol to the vial to achieve 25 mg/mL. Mix well to achieve full dissolution.* 2) Dilute nucleic acid in aqueous buffer.**
3) Use solvent injection to create LNPs. Different parameters and cargo will result in different particle size results.
4) Dialyze the final formulation against buffer of choice to remove residual ethanol. *Note: low heat, sonication, or vortexing can be used as needed **Note: common buffers include citrate, Tris, or PBS
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)