Documentos clave
181131C
Avanti
Sunflower PG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Seleccione un Tamaño
181131C-25MG
74,00 €
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
181131C-25MG
74,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
74,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
(Sunflower)
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (181131C-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
10 mg/mL
densidad
1.49 g/cm3
grupo funcional
phospholipid
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Clave InChI
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Aplicación
Lipids research
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181131C-25MG)
Nota de análisis
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)