171201C
Avanti
Heart Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Heart Total Extract (Bovine)
Seleccione un Tamaño
120,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
120,00 €
Productos recomendados
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)