Documentos clave
141101C
Avanti
Brain Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Brain Polar Lipid Extract (Porcine)
Seleccione un Tamaño
100 MG
217,00 €
500 MG
671,00 €
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
217,00 €
500 MG
671,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
217,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 4 mL (141101C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (141101C-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
25 mg/mL (141101C-100mg)
25 mg/mL (141101C-500mg)
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Brain Extract Polar comprises phosphatidylethanolamine as major lipid component. It also contains phosphatidylserine and phosphatidylcholine. The minor components include the phosphatidic acid and phosphatidylinositol.
Brain Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Aplicación
Brain Extract Polar has been used as an artificial membrane solution component for permeability studies.[1] It may be used for coating donor plate during parallel artificial membrane permeability assay (PAMPA) to study blood-brain barrier penetration.[2] It may be used in liposome preparation for dynamin self-assembly assay.[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Brain lipid, especially the polar fraction plays a key role in the inhibition of prion seeded amyloid formation.[4] Lipid extracts from the mammalian tissues like brain, kidney and liver are used in generating model membranes for mimicking real membranes.[5]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (141101C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (141101C-500mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Prediction of blood-brain barrier permeation of alpha-adrenergic and imidazoline receptor ligands using PAMPA technique and quantitative-structure permeability relationship analysis
Vucicevic J, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 68(10), 94-105 (2015)
Irene Paterniti et al.
PloS one, 6(1), e15937-e15937 (2011-02-08)
Primary traumatic mechanical injury to the spinal cord (SCI) causes the death of a number of neurons that to date can neither be recovered nor regenerated. During the last years our group has been involved in the design, synthesis and
Laura Campello et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(1), 142-159 (2020-02-07)
It is well established that oxidative stress and inflammation are common pathogenic features of retinal degenerative diseases. ITH12674 is a novel compound that induces the transcription factor Nrf2; in so doing, the molecule exhibits anti-inflammatory, and antioxidant properties, and affords
Kalirin12 interacts with dynamin
Xin X, et al.
BMC Neuroscience, 10(1), 61-61 (2009)
Chameleon-like behavior of indolylpiperidines in complex with cholinesterases targets: Potent butyrylcholinesterase inhibitors
Chierrito TPC, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 145(10), 431-444 (2018)